Learn More
3,4-Difluoro-2-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424147 1 g 1 g
15434147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31548.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847502-83-4
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD07777154
Clave InChI LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820441
Nombre IUPAC 3,4-difluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 39°C to 44°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 98%