Learn More
3,4-Diclorofenilo isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417767 25 g 25 g
11407767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16298.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Methyl-labeled diuron was prepared by the reaction of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate with C 'labeled dimethylamine.Substituted urea derivatives were prepared by reacting 3,4-dichlorophenyl isocyanate with amino acids, dipeptides, histamine. The R- and S-isomers and RS-racemate of MBPU were synthesized by allowing equimolar quantities of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el diurón marcado con metilo se ha preparado a partir de la reacción de 3,4-diclorofenilp-isocianato con dimetilamina ′″marcada con C. Los derivados de la urea sustituida se prepararon mediante la reacción del 3,4-diclorofenilo isocianato con aminoácidos, dipéptidos, histamina. Los isómeros R y S, y el racemato RS de MBPU se sintetizaron permitiendo cantidades equimolares de 3,4-diclorofenilo-isocianato
Solubilidad
hidroliza en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad, agua, aminas y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-36-3
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.007
Número MDL MFCD00002017
Clave InChI MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
PubChem CID 7607
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN2250
Beilstein 608325
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 97%