Learn More
3,4-Dicloro-6-fluoroanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475848 250 mg 250 miligramos
15465848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59506.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2729-36-4 | C6H4Cl2FN | 180.003 g/mol
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dicloro-6-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2729-36-4
Fórmula molecular C6H4Cl2FN
Peso molecular (g/mol) 180.003
Número MDL MFCD19707630
Clave InChI FHJVHVKVTUTGTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloro-6-fluoroaniline, 4,5-dichloro-2-fluorobenzenamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenylamine, 4,5-dichloro-2-fluoro-phenylamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenyl amine, benzenamine, 4,5-dichloro-2-fluoro
PubChem CID 223091
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-fluoroanilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 96%