Learn More
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10509813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509813 5 g Glass bottle 5 g
10078951 250 mg Glass bottle 250 miligramos
10039041 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368190050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143418-49-9
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.901
Número MDL MFCD02093069
Clave InChI UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
PubChem CID 2734671
Nombre IUPAC ácido (3,4,5-trifluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Tan
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.