missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,5-Trifluorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11316619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11316619 5 g 5 g
11306619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11316619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26200.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 220228-03-5 | C8H4F3N | 171.122 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 220228-03-5
Fórmula molecular C8H4F3N
Peso molecular (g/mol) 171.122
Número MDL MFCD00083531
Clave InChI TVSLNRQODQRVJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4,5-trifluorophenyl acetonitrile, 3,4,5-trifluorophenylacetonitrile, 3,4,5-trifluorobenzyl cyanide, 3,4,5-trifluorophenyl acetonitrile, 2-3,4,5-trifluorophenyl ethanenitrile, 3,4,5-trifluorobenzyl, acmc-1cg6f, benzeneacetonitrile,3,4,5-trifluoro
PubChem CID 2777959
Nombre IUPAC 2-(3,4,5-trifluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)CC#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 30°C to 32°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.