accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNFF

CAS RN 220228-03-5

IUPAC Nombre: 2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile
Sinónimos: 2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile
Peso molecular (g/mol): 171.12
Fórmula molecular: C8H4F3N
InChi Key: TVSLNRQODQRVJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(CC#N)=CC(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados