Learn More
Ácido 3,4,5-trifluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395025 1 g 1 g
11305035 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18519.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143418-49-9 | C6H4BF3O2 | 175.901 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143418-49-9
Fórmula molecular C6H4BF3O2
Peso molecular (g/mol) 175.901
Número MDL MFCD02093069
Clave InChI UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
PubChem CID 2734671
Nombre IUPAC ácido (3,4,5-trifluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 275°C to 279°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7371914
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9
Porcentaje de pureza 97%