Learn More
3-[4-[1-[4-(3-Cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]-1-metiletilfenoxi]-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30359166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359166 10 mg 10 miligramos
30358331 25 mg -
30355985 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC31525010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 227947-06-0
Fórmula molecular C21 H27 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 394.89
Sinónimo BADGE.H2O.HCl, BADGE.HCl.H2O, 1,2-Propanediol, 3-[4-[1-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-, Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether, 3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol
Nombre IUPAC 3-[4-[2-[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]propano-1,2-diol
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CCl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1547