Learn More
3,3-Difenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30137254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137254 100 g 100 g
30138400 25 g 25 g
30012136 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491975100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5586-73-2
Fórmula molecular C15 H17 N
Peso molecular (g/mol) 211.3
Sinónimo 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
Nombre IUPAC 3,3-difenilpropan-1-amina
SMILES NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diphenylpropylamine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1361