Learn More
3,3-Diphenylpropylamine 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10774651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774651 100 g Glass bottle 100 g
10286010 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159481000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5586-73-2
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.308
Número MDL MFCD00008202
Clave InChI KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
Nombre IUPAC 3,3-difenilpropan-1-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Diphenylpropylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid After Melting