Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 3-Diphenylpropylamine |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Yellow |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | (C6H5)2CHCH2CH2NH2 |
| Índice de refracción | 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm) |
| Show More |