Learn More
3,3-Difenilpropilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440028 100 g 100 g
11430028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22953.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211.308 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5586-73-2
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.308
Número MDL MFCD00008202
Clave InChI KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
Nombre IUPAC 3,3-difenilpropan-1-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diphenylpropylamine
Punto de fusión 24°C to 29°C
Punto de ebullición 166°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 100 g
Beilstein 1958595
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 97%