Learn More
Ácido 3,3-difenilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15790789 100 g Frasco de vidrio 100 g
10458450 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15790789 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117421000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 606-83-7 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-83-7
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.28
Número MDL MFCD00002717
Clave InChI BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-diphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, .beta.-phenyl, 3,3-diphenyl-propionic acid, propionic acid, 3,3-diphenyl, .beta.-phenylbenzenepropanoic acid, beta,beta-diphenylpropionic acid, hydrocinnamic acid, .beta.-phenyl, beta-phenylbenzenepropanoic acid, hydrocinnamic acid, beta-phenyl, pubchem13618
PubChem CID 64798
Nombre IUPAC ácido 3,3-difenilpropanoico
SMILES OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Diphenylpropionic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHCH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 680
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino