Learn More
3,3-dimetilpentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10275910 1 g 1 g
10153680 5 g 5 g
10279393 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10275910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 562-49-2 | C7H16 | 100.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 562-49-2
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.2
Número MDL MFCD00009322
Clave InChI AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11229
Nombre IUPAC 3,3-dimetilpentano
SMILES CCC(C)(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylpentane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -135°C
Color Incolora
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 86°C
Temperatura de inflamación -6°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2C2H5
Índice de refracción 1.3900 to 1.392
Cantidad 1 g
Beilstein 01,158
Gravedad específica 0.69
Sinónimo pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,miscible with acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Dimethylpentane
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.