Learn More
3,3-dimetiloctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417084 5 g 5 g
11407084 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11417084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 4110-44-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4110-44-5
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00048874
Clave InChI DBULLUBYDONGLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octane, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl octane, acmc-209jii
PubChem CID 138117
Nombre IUPAC 3,3-dimetiloctano
SMILES CCCCCC(C)(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyloctane
Densidad 0.74
Punto de ebullición 161°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.29
Porcentaje de pureza 98%