Learn More
3-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10604785 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59416DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 209538-81-8
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.273
Número MDL MFCD09064991
Clave InChI GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 20991220
Nombre IUPAC 3-[3-(dimetilamino)propoxi]benzonitrilo
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 97%