Learn More
3,3-Dimetil-1-penteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethyl-1-pentene |
| CAS | 3404-73-7 |
| Fórmula molecular | C7H14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 74136; |
| SMILES | CCC(C)(C)C=C |
| Peso molecular (g/mol) | 98.19 |