Learn More
3,3-Dimetil-1-buteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245960 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
1 options
Código de producto. 10245960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152722500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 558-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-37-2
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00008853
Clave InChI PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
PubChem CID 11210
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-eno
SMILES CC(C)(C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-butene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -115.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 41.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH=CH2
Índice de refracción 1.3750 to 1.3780
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 217
Gravedad específica 0.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.