Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethyl-1-butene, 95%
Código de producto. 11382656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11382656 250mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11382656 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L08693.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
It is used in the reaction pathways for the conversion of methanol and olefins on H-ZSM-5 zeolite.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-butene
CAS 558-37-2
Punto de ebullición 40°C to 41°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Fórmula molecular C6H12
Número MDL MFCD00008853
Cantidad 250mL
Número UN UN3295
Beilstein 1697101
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
Clave InChI PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C=C
Nombre IUPAC 3,3-dimethylbut-1-ene
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 11210
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 95%