Learn More
3,3'-Diclorobisfenol A, TRC
Código de producto. 17903405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903405 25 mg 25 miligramos
17900685 1 mg 1 miligramo
17902905 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43355025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-98-1
Fórmula molecular C15 H14 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 297.18
Sinónimo 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-chlorophenol], 2,2-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl) propane, 2,2-Di(4-hydroxy-3-chlorophenyl)propane, 2,2'-Dichlorobisphenol A, 3,3'-Dichlorodian, NSC 18247
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[1-(3-cloro-4-hidroxi-fenil)-1-metil-etil]fenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)c(Cl)c1)c2ccc(O)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dichlorobisphenol A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl2O2/c1-15(2,9-3-5-13(18)11(16)7-9)10-4-6-14(19)12(17)8-10/h3-8,18-19H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0371
Porcentaje de pureza >95%