Learn More
Sulfona de 3,3'-diaminodifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337756 100 g 100 g
11327756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11400.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 599-61-1 | C12H12N2O2S | 248.30 g/mol
3,3'-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfona de 3,3′-diaminodifenil se utiliza para endurecer la resina epoxídica y también los hace el monómero importante para la fibra de polisulfonamida (PSA).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-61-1
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.30
Número MDL MFCD00007792
Clave InChI LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
PubChem CID 11741
Nombre IUPAC 3-(3-aminofenil)sulfonilanilina
SMILES NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Punto de fusión 171°C to 174°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2215938
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminodiphenylsulfone