Learn More
3-(3-Bromofenoxi)-N,N-dimetilpropilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10728845 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10402844 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59410DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 912569-57-4
Fórmula molecular C11H16BrNO
Peso molecular (g/mol) 258.159
Número MDL MFCD03718729
Clave InChI FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
PubChem CID 2183561
Nombre IUPAC 3-(3-bromofenoxi)-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.16
Porcentaje de pureza 97%