Learn More
3-(3-Aminobenzil)fenilamina, TRC
Código de producto. 30004958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004958 10 mg 10 miligramos
30005870 50 mg 50 miligramos
30007028 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10082010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19471-12-6
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.27
Nombre IUPAC 3-[(3-aminofenil)metil]anilina
SMILES Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157