Learn More
3-(2-Fluorofenil)-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496257 1 g 1 g
15406267 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33450.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149739-32-2 | C9H7FN2 | 162.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149739-32-2
Fórmula molecular C9H7FN2
Peso molecular (g/mol) 162.17
Número MDL MFCD00973917
Clave InChI PZNGOFHHOGORBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl, 1h-pyrazole,3-2-fluorophenyl, 5-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluoro-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2774734
Nombre IUPAC 5-(2-fluorofenil)-1H-pirazol
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.17
Porcentaje de pureza 98%