Learn More
ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312437 50 g 50 g
11302437 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10092.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3919-74-2 | C11H7ClFNO3 | 255.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3919-74-2
Fórmula molecular C11H7ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 255.63
Número MDL MFCD00055659
Clave InChI REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
Nombre IUPAC ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 201°C to 203°C
Cantidad 50 g
Beilstein 806523
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.63
Porcentaje de pureza 99%