Learn More
Clorhidrato de 3-(2-aminoetil)-5-metilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425016 25 g 25 g
15435728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59415.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1010-95-3
Fórmula molecular C11H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 210.71
Número MDL MFCD00012683
Clave InChI RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
PubChem CID 6917145
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 2-(5-metil-1H-indol-3-il)etan-1-amina
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C2NC=C(CCN)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
Punto de fusión 290°C to 292°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3707780
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 97%