Learn More
3-(2,4,6-Trimetilfenilsulfonil)-1,2,4-triazol, TRC
Product Code. 30455672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30455672 500 mg 500 miligramos
30452143 1 g -
30451608 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455672 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT482395500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149591-20-8
Fórmula molecular C11 H13 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 251.3
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-[(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole, 3-(2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)-1,2,4-triazole, 3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Nombre IUPAC 3-(2,4,6-trimetilfenil)sulfonil-4H-1,2,4-triazol
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)c2nnc[nH]2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)17(15,16)11-12-6-13-14-11/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0728