Learn More
3-(2,4,6-Trimetilfenilsulfonil)-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30452143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452143 1 g -
30455672 500 mg 500 miligramos
30451608 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4823951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149591-20-8
Fórmula molecular C11 H13 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 251.3
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-[(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole, 3-(2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)-1,2,4-triazole, 3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Nombre IUPAC 3-(2,4,6-trimetilfenil)sulfonil-4H-1,2,4-triazol
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)c2nnc[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)17(15,16)11-12-6-13-14-11/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0728