Learn More
(2S,3R)-2-Metil-1,2,3,4-butanetestrol, TRC
Código de producto. 17967914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17967914 10 mg 10 miligramos
17908984 5 mg 5 miligramos
17998764 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29507510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58698-37-6
Fórmula molecular C5 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo [R-(R*,S*)]-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol, 2-C-Methyl-D-erythritol
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-metilbutano-1,2,3,4-tetrol
SMILES C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0736