Learn More
(2R,3R)-2-Metilbutano-1,2,3,4-tetraol, TRC
Código de producto. 30133138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133138 100 mg 100 miligramos
30012449 10 mg 10 miligramos
30010369 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295130100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 310887-92-4
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol