Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody Pair (HRP), R&D Systems™
Código de producto. 18629330 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18629330 5 Plates paquete de 5
18216038 15 Plates paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18629330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2788455Plates
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 2B4/CD244/SLAMF4
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución Sandwich ELISA
Alias de gen CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4°CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL
Símbolos de los genes CD244
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 5 Plates
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific
ID de gen (Entrez) 51744
Especificidad de la prueba This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for 2B4/CD244/SLAMF4.
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Línea de productos Novus