Learn More
(2Alfa,3Beta)-2,3-Dihidroxi-URS-12-en-28-Ácido oico, TRC
Código de producto. 30137864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137864 50 mg 50 miligramos
30137134 100 mg 100 miligramos
30003968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69560050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4547-24-4
Fórmula molecular C30 H48 O4
Peso molecular (g/mol) 472.7
Sinónimo Urs-12-en-28-oic acid, 2,3-dihydroxy-, (2α,3β)-, Urs-12-en-28-oic acid, 2α,3β-dihydroxy- (7CI,8CI), (2α,3β)-2,3-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2alpha-Hydroxyursolic acid, 2α,2β,-Dihydroxy-12-en-28-ursolic acid, 2α,3β-Dihydroxy ursolic acid, 2α,3β-Dihydroxylursolic acid, 2α,3β-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyursolic acid, Colosic acid, Colosolic acid, Corosolic acid, Corsolic acid, Glucosol
Nombre IUPAC (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihidroxi-1,2,6a,6b,9,12a-heptametil-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidro-1H-piceno-4a-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corosolic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.3553