Descripción
- Utilice insertos en posición colgante o de pie
- Para placas de 24 pocillos o placas de cultivo
- Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inserto de 24 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 0,4 μm |
| Material | Policarbonato |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Cantidad | 48 x 1 |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 24 |