Learn More
24 Bisfenol S, TRC
Código de producto. 30138073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138073 2.5 g 2.50 g
30004550 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5196202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5397-34-2
Fórmula molecular C12 H10 O4 S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Sinónimo Phenol, 2,4'-sulfonyldi- (6CI,7CI,8CI), 2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfonyl]phenol, 2,4'-Bisphenol sulfone, 2,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone, 2,4'-Sulfonyldiphenol, 2-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol, 24 Bisphenol S, 24BS, 4,2'-Dihydroxydiphenyl sulfone, BPS 24, BPS 24C, NSC 2432
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bisphenol S
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-5-7-10(8-6-9)17(15,16)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.03