Learn More
21-Desacetil Anecortave, TRC
Código de producto. 30364846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364846 100 mg 100 miligramos
30351137 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288340100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10184-70-0
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 17,21-Dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, AL 4940
Nombre IUPAC (8S,10S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-one
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Desacetyl Anecortave
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h6,11,15,17,22,25H,3-5,7-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988