Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 2000μl
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Las nuevas placas de polipropileno cumplen con todas las normativas actuales SBS , IVD, EN ISO Directrices 9001/2/3 y EN 13485.
- Recovermax - pozo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- Libre de ADN, DNasa, RNasa y PCR* inhibidor (PCR* limpio)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5 bolsas x 4 placas |
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |