Learn More
2-Vinilnaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454074 25 g 25 g
11444074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12470.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene. The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Vinilnaftaleno se emplea en la síntesis de distintos copolímeros, como el copolímeto Poli(estirensulfonato-co-2-vinil-naftaleno de sodio) y el poliestireno de injerto Poli(ácido de 2-vinilnaftalen-alt-maleico). Este último se aplica como micela de polímero fotoactivo y estabilizador para látex de poliestireno.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-54-3
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00004125
Clave InChI KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
Nombre IUPAC 2-etenilnaftaleno
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylnaphthalene
Punto de fusión 62°C to 67°C
Punto de ebullición 128°C to 131°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2038190
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%