Learn More
2-Vinilnaftaleno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306550 5 g Frasco de vidrio 5 g
10634812 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-54-3
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00004125
Clave InChI KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
Nombre IUPAC 2-etenilnaftaleno
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylnaphthalene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Beige a blanco o amarillo
Punto de ebullición 135°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH=CH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Estabilizante 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo