Learn More
2-[trans-4-(Boc-amino)ciclohexil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497286 250 mg 250 miligramos
15468858 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62326.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212272-05-3
Fórmula molecular C13H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.363
Número MDL MFCD03844600
Clave InChI SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720893
Nombre IUPAC tert-butilo N-[4-(2-aminoetil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.35
Porcentaje de pureza 97%