accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1212272-05-3

H3CH3CCH3OONHNH2

CAS RN 1212272-05-3

IUPAC Nombre: tert-butyl N-[4-(2-aminoethyl)cyclohexyl]carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-[4-(2-aminoethyl)cyclohexyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 242.36
Fórmula molecular: C13H26N2O2
InChi Key: SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CCN)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)