Learn More
(2-Tiomorfolinopirid-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10752514 250 mg 250 miligramos
10693055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50513CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 886851-35-0
Fórmula molecular C10H15N3S
Peso molecular (g/mol) 209.311
Número MDL MFCD09025861
Clave InChI FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
PubChem CID 18525849
Nombre IUPAC (2-tiomorfolin-4-ilpiridin-4-il)metanamina
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.32
Porcentaje de pureza 97%