Learn More
(2-Tiomorfolinopirid-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193464 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10091824 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-25-3
Fórmula molecular C10H14N2OS
Peso molecular (g/mol) 210.295
Número MDL MFCD09702362
Clave InChI KDJBEJVGUFHDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 4-pyridinemethanol,2-4-thiomorpholinyl, 4-hydroxymethyl-2-thiomorpholin-4-yl pyridine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanol, 4-4-hydroxymethyl pyridin-2-yl thiomorpholine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229508
Nombre IUPAC (2-tiomorfolin-4-ilpiridin-4-il)metanol
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.3
Porcentaje de pureza 97%