Learn More
2-Tiomorfolinoisonicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327444 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10327444 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50516DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 884507-30-6
Fórmula molecular C10H11N3S
Peso molecular (g/mol) 205.28
Número MDL MFCD09025862
Clave InChI MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 18525850
Nombre IUPAC 2-(tiomorfolin-4-il)piridina-4-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 97%