Learn More
(2-Pirrolidin-1-ilpirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10768625 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10460554 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768625 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69309DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937796-11-7
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD09863240
Clave InChI SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinylpyrimidin-5-yl methan-1-ol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine
PubChem CID 24229767
Nombre IUPAC (2-pirrolidin-1-ilpirimidin-5-il)metanol
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%