Learn More
(2-Pirrolidin-1-ilpirid-4-il)metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10164783 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50413DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 876316-38-0
Fórmula molecular C10H15N3
Peso molecular (g/mol) 177.251
Número MDL MFCD08435907
Clave InChI BNVQNNKKUNFIND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methylamine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrid-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl methylamine, 1-2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidinyl-4-pyridyl methylamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 16227951
Nombre IUPAC (2-pirrolidin-1-ilpiridin-4-il)metanamina
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%