Learn More
2-Pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10153563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153563 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153563 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 900015-48-7
Fórmula molecular C8H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 182.241
Número MDL MFCD07021330
Clave InChI CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 2767663
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 97%