Learn More
Ácido 2-piridinaborónico N-fenil-dietanolamina éster, 50-70 %, consulte el certificado de análisis para la com. exacta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966001 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986001 5 g Frasco de vidrio 5 g
11996001 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11966001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 662138-96-7 | C15H17BN2O2 | 268.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 662138-96-7 , 67-63-0 , 120-07-0
Fórmula molecular C15H17BN2O2
Peso molecular (g/mol) 268.12
Número MDL MFCD06798116
Clave InChI FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
PubChem CID 49761666
SMILES C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 6-fenil-2-piridin-2-il-1,3,6,2-dioxazaborocano ;propan-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.13
Porcentaje de pureza 50-70%,see CofA for exact com
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene cantidades variables de IPA y N-fenildietanolamina
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.