Learn More
2-Propoli-1-heptanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Propyl-1-heptanol |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1671 |