Learn More
2-Propanol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15662520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
160 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
5 litros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15662520 2.5 L 2.50 litro
15612520 100 mL 100 ml
15652520 1 L 1 litro
15612530 5 L 5 litros
15622520 10 L 10 litros
15682520 25 L 25 litros
15672520 20 kg 20 Kg
15642520 160 kg 160 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15662520 Fournisseur Fluka Code fournisseur 241372.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    150.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 665.00€
    81% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
Densidad 0,785g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Punto de ignición 750 °F
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
Número UN 1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Conseils de prudence
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.