Learn More
2-Propanol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15612530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
160 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
5 litros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15612530 5 L 5 litros
15612520 100 mL 100 ml
15652520 1 L 1 litro
15662520 2.5 L 2.50 litro
15622520 10 L 10 litros
15682520 25 L 25 litros
15672520 20 kg 20 Kg
15642520 160 kg 160 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15612530 Proveedor Fluka N.º de proveedor 241375L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
Densidad 0,785g/mL a 25 °C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Punto de ignición 750 °F
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
Número UN 1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.